4-Bromo-6-hydroxy-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one

Toimittaja: Apollo Scientific

APOSOR305273-250MGEA 615 EUR
APOSOR305273-250MG
4-Bromo-6-hydroxy-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
4-Bromo-6-hydroxy-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Kaava: C₈H₆BrNO₂
MW: 228,043 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD13177806
CAS-numero: 808127-76-6

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR