6-Iodo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR305289-250MGEA 151 EUR
APOSOR305289-250MG
6-Iodo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
6-Iodo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Kaava: C₈H₆INO
MW: 259,044 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD13177830
CAS-numero: 675109-30-5