3-Methoxy-4,6-bis(methylsulphonyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine

Toimittaja: Apollo Scientific

APOSOR305361-250MGEA 287 EUR
APOSOR305361-250MG APOSOR305361-1G
3-Methoxy-4,6-bis(methylsulphonyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
3-Methoxy-4,6-bis(methylsulphonyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Kaava: C₈H₁₀N₄O₅S₂
MW: 306,319 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD25541768
CAS-numero: 1061346-75-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR