1H-Pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carbonitrile

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

APOSOR305366-250MGEA 417 EUR
APOSOR305366-250MG
1H-Pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carbonitrile
1H-Pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carbonitrile
Kaava: C₇H₄N₄
MW: 144,133 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD13176780
CAS-numero: 245325-34-2

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR