4-Amino-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

APOSOR305398-250MGEA 695 EUR
APOSOR305398-250MG
4-Amino-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
4-Amino-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Kaava: C₆H₆N₄
MW: 134,139 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD10699402
CAS-numero: 49834-62-0

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR