6-Bromo-5-chloro-1H-indazole
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR305514-250MGEA 115 EUR
APOSOR305514-250MG APOSOR305514-1G APOSOR305514-5G
6-Bromo-5-chloro-1H-indazole
6-Bromo-5-chloro-1H-indazole
Kaava: C₇H₄BrClN₂
MW: 231,477 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD22689251
CAS-numero: 1305208-02-9