1-Benzyl-D-proline 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR305608-1GEA 70.2 EUR
APOSOR305608-1G APOSOR305608-5G
1-Benzyl-D-proline 97%
1-Benzyl-D-proline
Kaava: C₁₂H₁₅NO₂
MW: 205,253 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06656733
CAS-numero: 56080-99-0