6-(Hydroxymethyl)isoquinoline
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR30565-1GEA 360 EUR
APOSOR30565-1G APOSOR30565-250MG
6-(Hydroxymethyl)isoquinoline
6-(Hydroxymethyl)isoquinoline
Kaava: C₁₀H₉NO
MW: 159,185 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD11226912
CAS-numero: 188861-59-8