4-Bromo-1,8-naphthyridine 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR30601-250MGEA 586 EUR
APOSOR30601-250MG APOSOR30601-1G
4-Bromo-1,8-naphthyridine 95%
4-Bromo-1,8-naphthyridine
Kaava: C₈H₅BrN₂
MW: 209,043 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11520860
CAS-numero: 54569-28-7