5-Amino-1,4-dimethyl-1H-pyrazole
Toimittaja: Apollo Scientific
|
Varoitus
|
APOSOR306261-5GEA
556
EUR
APOSOR306261-5G
5-Amino-1,4-dimethyl-1H-pyrazole
5-Amino-1,4-dimethyl-1H-pyrazole
Kaava:
C₅H₉N₃ MW: 111,145 g/mol Kiehumispiste: 238 °C Sulamispiste: 168…170 °C Tiheys: 1,17 g/cm³ (25 °C) Leimahduspiste: 98 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD08059942 CAS-numero: 3524-49-0 |