6-Cyclopropylpyridin-3-amine
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR306607-250MGEA 87.9 EUR
APOSOR306607-250MG APOSOR306607-5G APOSOR306607-1G
6-Cyclopropylpyridin-3-amine
6-Cyclopropylpyridin-3-amine
Kaava: C₈H₁₀N₂
MW: 134,178 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD12033370
CAS-numero: 1159821-66-5