4-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-amine
|
Varoitus
|
APOSOR306666-1GEA
0
EUR
APOSOR306666-1G
4-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-amine
4-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-amine
Kaava:
C₆H₉N₃ MW: 123,156 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD08752485 CAS-numero: 673475-74-6 |