N-Boc-2-amino-3-methoxy-1-propanol

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

APOSOR307122-1GEA 173 EUR
APOSOR307122-1G
N-Boc-2-amino-3-methoxy-1-propanol
N-Boc-2-amino-3-methoxy-1-propanol
Kaava: C₉H₁₉NO₄
MW: 205,251 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD20261173
CAS-numero: 1334171-66-2

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR