1-Methyl-3-nitro-1H-pyrazole
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR307160-1GEA 14.8 EUR
APOSOR307160-1G APOSOR307160-5G APOSOR307160-25G
1-Methyl-3-nitro-1H-pyrazole
1-Methyl-3-nitro-1H-pyrazole
Kaava: C₄H₅N₃O₂
MW: 127,101 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03444368
CAS-numero: 54210-32-1