3-Bromo-4-nitro-1H-pyrazole
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR307162-5GEA 632 EUR
APOSOR307162-5G APOSOR307162-250MG APOSOR307162-100MG APOSOR307162-1G
3-Bromo-4-nitro-1H-pyrazole
3-Bromo-4-nitro-1H-pyrazole
Kaava: C₃H₂BrN₃O₂
MW: 191,971 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD19441764
CAS-numero: 784193-37-9