2-Cyclopropylbenzeneboronic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR307248-1GEA 264 EUR
APOSOR307248-1G APOSOR307248-250MG APOSOR307248-5G
2-Cyclopropylbenzeneboronic acid
2-Cyclopropylbenzeneboronic acid
Kaava: C₉H₁₁BO₂
MW: 161,993 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD12760762
CAS-numero: 1373393-41-9