3,4-Dibromo-1H-pyrazole
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR307262-1GEA 121 EUR
APOSOR307262-1G APOSOR307262-250MG
3,4-Dibromo-1H-pyrazole
3,4-Dibromo-1H-pyrazole
Kaava: C₃H₂Br₂N₂
MW: 225,869 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00159639
CAS-numero: 5932-18-3