1-(1-Ethoxyethyl)-3,4-diiodo-1H-pyrazole
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR307297-1GEA 65.9 EUR
APOSOR307297-1G
1-(1-Ethoxyethyl)-3,4-diiodo-1H-pyrazole
1-(1-Ethoxyethyl)-3,4-diiodo-1H-pyrazole
Kaava: C₇H₁₀I₂N₂O
MW: 391,976 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD30721064
CAS-numero: 1639858-70-0