diexo-3-Amino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

APOSOR307561-1GEA 521 EUR
APOSOR307561-1G
diexo-3-Amino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
diexo-3-Amino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
Kaava: C₇H₁₁NO₃
MW: 157,167 g/mol
Sulamispiste: 251…252 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07783750
CAS-numero: 4576-30-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR