1-(1-Aminobutyl)-naphthalen-2-ol hydrochloride
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR307642-1GEA 554 EUR
APOSOR307642-1G APOSOR307642-250MG
1-(1-Aminobutyl)-naphthalen-2-ol hydrochloride
1-(1-Aminobutyl)-naphthalen-2-ol hydrochloride
Kaava: C₁₄H₁₇NO·ClH
MW: 251,752 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08437529
CAS-numero: 915781-02-1