(1R,2S)-2-Amino-cyclohex-3-enecarboxylic acid hydrochloride
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR307647-250MGEA 387 EUR
APOSOR307647-250MG APOSOR307647-1G
(1R,2S)-2-Amino-cyclohex-3-enecarboxylic acid hydrochloride
(1R,2S)-2-Amino-cyclohex-3-enecarboxylic acid hydrochloride
Kaava: C₇H₁₁NO₂·ClH
MW: 177,629 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04112725
CAS-numero: 131783-54-5