diexo-3-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-7-oxa-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

APOSOR307653-100MGEA 87.9 EUR
APOSOR307653-100MG
diexo-3-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-7-oxa-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
diexo-3-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-7-oxa-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
Kaava: C₂₂H₂₁NO₅
MW: 379,406 g/mol
Sulamispiste: 133…135 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08751320
CAS-numero: 1212211-21-6

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR