3-(9-H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-heptanoic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR307655-1GEA 746 EUR
APOSOR307655-1G APOSOR307655-250MG
3-(9-H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-heptanoic acid
3-(9-H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-heptanoic acid
Kaava: C₂₂H₂₅NO₄
MW: 367,438 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03412497
CAS-numero: 683219-85-4