cis-2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)cyclopent-3-ene-1-carboxylic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR307669-50MGEA 110 EUR
APOSOR307669-50MG APOSOR307669-250MG APOSOR307669-1G
cis-2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)cyclopent-3-ene-1-carboxylic acid
cis-2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)cyclopent-3-ene-1-carboxylic acid
Kaava: C₂₁H₁₉NO₄
MW: 349,38 g/mol
Sulamispiste: 127…129 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD11505077
CAS-numero: 1212278-30-2