cis-tert-Butyl 3-(4-bromophenyl)aziridine-2-carboxylate
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR307699-250MGEA 220 EUR
APOSOR307699-250MG APOSOR307699-1G
cis-tert-Butyl 3-(4-bromophenyl)aziridine-2-carboxylate
cis-tert-Butyl 3-(4-bromophenyl)aziridine-2-carboxylate
Kaava: C₁₃H₁₆BrNO₂
MW: 298,176 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD24368283
CAS-numero: 1431365-58-0