3-(4-Methoxy-benzyl)-piperidine

Toimittaja: Apollo Scientific

APOSOR307726-1GEA 470 EUR
APOSOR307726-1G
3-(4-Methoxy-benzyl)-piperidine
3-(4-Methoxy-benzyl)-piperidine
Kaava: C₁₃H₁₉NO
MW: 205,296 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD05863592
CAS-numero: 136422-65-6

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR