Methyl 3-aminobenzofuran-2-carboxylate 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR307758-1GEA
106
EUR
APOSOR307758-1G
APOSOR307758-5G
Methyl 3-aminobenzofuran-2-carboxylate 97%
Methyl 3-aminobenzofuran-2-carboxylate
Kaava:
C₁₀H₉NO₃ MW: 191,183 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00466275 CAS-numero: 57805-85-3 |