tert-Butyl 4-(4-amino-2-methylphenyl)piperazine-1-carboxylate

Toimittaja: Apollo Scientific

APOSOR307792-1GEA 319 EUR
APOSOR307792-1G
tert-Butyl 4-(4-amino-2-methylphenyl)piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(4-amino-2-methylphenyl)piperazine-1-carboxylate
Kaava: C₁₆H₂₅N₃O₂
MW: 291,389 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11519254
CAS-numero: 361345-37-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR