1-Propyl-1H-pyrazole-5-methanol
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR307807-1GEA 0 EUR
APOSOR307807-1G
1-Propyl-1H-pyrazole-5-methanol
1-Propyl-1H-pyrazole-5-methanol
Kaava: C₇H₁₂N₂O
MW: 140,183 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08701097
CAS-numero: 1007517-79-4