(2-Cyclohexyl-2H-pyrazol-3-yl)-methanol
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR307808-1GEA 470 EUR
APOSOR307808-1G
(2-Cyclohexyl-2H-pyrazol-3-yl)-methanol
(2-Cyclohexyl-2H-pyrazol-3-yl)-methanol
Kaava: C₁₀H₁₆N₂O
MW: 180,247 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD24368291
CAS-numero: 1431365-42-2