7-Bromo-2-chloroquinoline-3-carbonitrile

Toimittaja: Apollo Scientific

APOSOR307817-1GEA 379 EUR
APOSOR307817-1G
7-Bromo-2-chloroquinoline-3-carbonitrile
7-Bromo-2-chloroquinoline-3-carbonitrile
Kaava: C₁₀H₄BrClN₂
MW: 267,509 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08437552
CAS-numero: 892874-32-7

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR