2,6-Dichloro-8-methylquinoline-3-carbonitrile

Toimittaja: Apollo Scientific

APOSOR307885-1GEA 379 EUR
APOSOR307885-1G
2,6-Dichloro-8-methylquinoline-3-carbonitrile
2,6-Dichloro-8-methylquinoline-3-carbonitrile
Kaava: C₁₁H₆Cl₂N₂
MW: 237,085 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09787542
CAS-numero: 948291-60-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR