2-Chloro-6-ethylquinoline-3-carbonitrile
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR307921-5GEA 746 EUR
APOSOR307921-5G APOSOR307921-1G
2-Chloro-6-ethylquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-6-ethylquinoline-3-carbonitrile
Kaava: C₁₂H₉ClN₂
MW: 216,666 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03047545
CAS-numero: 498548-90-6