4-Hydrazino-6-methoxyquinoline hydrochloride
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR307975-5GEA 754 EUR
APOSOR307975-5G APOSOR307975-1G
4-Hydrazino-6-methoxyquinoline hydrochloride
4-Hydrazino-6-methoxyquinoline hydrochloride
Kaava: C₁₀H₁₁N₃O·ClH
MW: 225,675 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09787749
CAS-numero: 68500-39-0