1-(1-Methylazetidin-3-yl)methanamine

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

APOSOR308029-1GEA 841 EUR
APOSOR308029-1G APOSOR308029-250MG
1-(1-Methylazetidin-3-yl)methanamine
1-(1-Methylazetidin-3-yl)methanamine
Kaava: C₅H₁₂N₂
MW: 100,162 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD17168417
CAS-numero: 1359656-98-6
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR