5-[(Morpholin-4-yl)methyl]thiophene-2-carboxaldehyde 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR30816-250MGEA 139 EUR
APOSOR30816-250MG APOSOR30816-1G
5-[(Morpholin-4-yl)methyl]thiophene-2-carboxaldehyde 97%
5-[(Morpholin-4-yl)methyl]thiophene-2-carboxaldehyde
Kaava: C₁₀H₁₃NO₂S
MW: 211,281 g/mol
Sulamispiste: 90…92 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD06803315
CAS-numero: 893744-01-9
UN: 3259
ADR: 8,III