4-(Hydroxymethyl)-1H-indazole 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR30858-1GEA 26.4 EUR
APOSOR30858-1G APOSOR30858-5G
4-(Hydroxymethyl)-1H-indazole 97%
4-(Hydroxymethyl)-1H-indazole
Kaava: C₈H₈N₂O
MW: 148,162 g/mol
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11052642
CAS-numero: 709608-85-5