6-Ethyl-4-hydroxyquinoline
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR309214-5GEA 770 EUR
APOSOR309214-5G APOSOR309214-1G
6-Ethyl-4-hydroxyquinoline
6-Ethyl-4-hydroxyquinoline
Kaava: C₁₁H₁₁NO
MW: 173,211 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02332229
CAS-numero: 303121-13-3