4,8-Dichloro-2-trichloromethylquinoline
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR309242-1GEA 288 EUR
APOSOR309242-1G APOSOR309242-5G
4,8-Dichloro-2-trichloromethylquinoline
4,8-Dichloro-2-trichloromethylquinoline
Kaava: C₁₀H₄Cl₅N
MW: 315,41 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00272425
CAS-numero: 93600-66-9