2-Chloro-8-methylquinoline-3-methanol
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR309268-5GEA 554 EUR
APOSOR309268-5G APOSOR309268-1G
2-Chloro-8-methylquinoline-3-methanol
2-Chloro-8-methylquinoline-3-methanol
Kaava: C₁₁H₁₀ClNO
MW: 207,656 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02232325
CAS-numero: 333408-31-4