6-Bromo-2-chloro-3-phenylquinoline
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR309271-1GEA 288 EUR
APOSOR309271-1G APOSOR309271-5G
6-Bromo-2-chloro-3-phenylquinoline
6-Bromo-2-chloro-3-phenylquinoline
Kaava: C₁₅H₉BrClN
MW: 318,596 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09997952
CAS-numero: 85274-48-2