4-Hydroxy-2-phenylquinoline
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR309297-5GEA 763 EUR
APOSOR309297-5G APOSOR309297-1G
4-Hydroxy-2-phenylquinoline
4-Hydroxy-2-phenylquinoline
Kaava: C₁₅H₁₁NO
MW: 221,254 g/mol
Sulamispiste: 255…256 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00160565
CAS-numero: 1144-20-3