4-Bromo-6-chloro-8-methoxyquinoline
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR309313-1GEA 545 EUR
APOSOR309313-1G
4-Bromo-6-chloro-8-methoxyquinoline
4-Bromo-6-chloro-8-methoxyquinoline
Kaava: C₁₀H₇BrClNO
MW: 272,526 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD12675014
CAS-numero: 1189107-33-2