4-Chloro-3,6-dibromoquinoline
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR309335-1GEA 405 EUR
APOSOR309335-1G
4-Chloro-3,6-dibromoquinoline
4-Chloro-3,6-dibromoquinoline
Kaava: C₉H₄Br₂ClN
MW: 321,396 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08437002
CAS-numero: 927801-19-2