3-Bromo-4,5,7-trichloroquinoline

Toimittaja: Apollo Scientific

APOSOR309337-1GEA 496 EUR
APOSOR309337-1G
3-Bromo-4,5,7-trichloroquinoline
3-Bromo-4,5,7-trichloroquinoline
Kaava: C₉H₃BrCl₃N
MW: 311,39 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD13193002
CAS-numero: 1204811-37-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR