4-Amino-3-bromo-8-methoxyquinoline
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR309339-1GEA 513 EUR
APOSOR309339-1G
4-Amino-3-bromo-8-methoxyquinoline
4-Amino-3-bromo-8-methoxyquinoline
Kaava: C₁₀H₉BrN₂O
MW: 253,095 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD13619788
CAS-numero: 1210642-96-8