5-Chloro-3-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,4-thiadiazole

Toimittaja: Apollo Scientific

APOSOR309415-1GEA 546 EUR
APOSOR309415-1G
5-Chloro-3-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,4-thiadiazole
5-Chloro-3-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,4-thiadiazole
Kaava: C₁₁H₁₁ClN₂O₂S
MW: 270,735 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD14707328
CAS-numero: 1221342-59-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR