3-(endo-9-Fluorenylmethoxycarbonylamino)bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-endo-carboxylic acid

Toimittaja: Apollo Scientific

APOSOR309445-250MGEA 0 EUR
APOSOR309445-250MG APOSOR309445-100MG
3-(endo-9-Fluorenylmethoxycarbonylamino)bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-endo-carboxylic acid
3-(endo-9-Fluorenylmethoxycarbonylamino)bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-endo-carboxylic acid
Kaava: C₂₃H₂₁NO₄
MW: 375,417 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02682616
CAS-numero: 1212066-63-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR