7-Bromo-3-methylbenzofuran
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR31003-1GEA 527 EUR
APOSOR31003-1G APOSOR31003-250MG
7-Bromo-3-methylbenzofuran
7-Bromo-3-methylbenzofuran
Kaava: C₉H₇BrO
MW: 211,055 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD28405090
CAS-numero: 286837-05-6