Methyl hydrazinecarbodithioate
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR31015-1GEA 46.9 EUR
APOSOR31015-1G APOSOR31015-5G APOSOR31015-250MG
Methyl hydrazinecarbodithioate
Methyl hydrazinecarbodithioate
Kaava: C₂H₆N₂S₂
MW: 122,212 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00463356
CAS-numero: 5397-03-5